Drukuj
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: hydrochloride, Methyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR913528-25G OR913528-5G
APOSOR913528-25GEA 1670 PLN
APOSOR913528-25G APOSOR913528-5G
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁NO₂·ClH
MW: 201.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06796526
Numer CAS: 83528-16-9