Drukuj
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR913422-1G OR913422-250MG
APOSOR913422-1GEA 725 PLN
APOSOR913422-1G APOSOR913422-250MG
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11840195
Numer CAS: 874964-22-4