Drukuj
6-Methoxyindoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR913236-1G OR913236-5G
APOSOR913236-1GEA 673 PLN
APOSOR913236-1G APOSOR913236-5G
6-Methoxyindoline 98%
6-Methoxyindoline
Formuła: C₉H₁₁NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07371636
Numer CAS: 7556-47-0