Drukuj
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR913233-100MG OR913233-1G OR913233-250MG
APOSOR913233-100MGEA 160 PLN
APOSOR913233-100MG APOSOR913233-1G APOSOR913233-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formuła: C₈H₄ClN₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07371575
Numer CAS: 29646-35-3