Drukuj
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Oxo-1,2-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
OR913168-1G OR913168-250MG
APOSOR913168-1GEA 1060 PLN
APOSOR913168-1G APOSOR913168-250MG
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆N₂O₃
MW: 190.156 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659017
Numer CAS: 5175-14-4