Drukuj
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR913154-1G OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA 3420 PLN
APOSOR913154-1G APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Formuła: C₇H₈OS
MW: 140.203 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657554
Numer CAS: 32281-01-9