Drukuj
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR913085-1G OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA 464 PLN
APOSOR913085-1G APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664520
Numer CAS: 109508-62-5