Drukuj
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR913071-1G OR913071-25G OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA 725 PLN
APOSOR913071-1G APOSOR913071-25G APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16170799
Numer CAS: 28458-45-9