Drukuj
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethylamine, 2-(Benzo[b]furan-3-yl)ethylamine, 2-(Benzofuran-3-yl)ethanamine, 3-(Aminoethyl)-1-benzofuran
OR9130-1G OR9130-250MG
APOSOR9130-1GEA 923 PLN
APOSOR9130-1G APOSOR9130-250MG
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan
Formuła: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271905
Numer CAS: 27404-31-5
Jednostka: 2735
ADR: 8 III