Drukuj
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 2970 PLN
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Formuła: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…75 °C (0.08 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271885
Numer CAS: 868755-44-6
Jednostka: 2735
ADR: 8 III