Drukuj
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-Methyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
OR912719-25G OR912719-5G
APOSOR912719-25GEA 3940 PLN
APOSOR912719-25G APOSOR912719-5G
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formuła: C₅H₉ClO₃
MW: 152.576 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862166
Numer CAS: 86728-93-0