Drukuj
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 2510 PLN
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Formuła: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194.187 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466214
Numer CAS: 7291-02-3