Drukuj
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-1-Cbz-2-methylpiperazine
OR912199-1G OR912199-250MG OR912199-5G
APOSOR912199-1GEA 197 PLN
APOSOR912199-1G APOSOR912199-250MG APOSOR912199-5G
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine
Formuła: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234.294 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115051
Numer CAS: 923565-99-5