Drukuj
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid, H-DL-Phg(2-OH)-OH
OR911973-1G OR911973-5G
APOSOR911973-1GEA 1970 PLN
APOSOR911973-1G APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.162 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014348
Numer CAS: 25178-38-5