Drukuj
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-1-methylpiperidine
OR911812-1G OR911812-5G
APOSOR911812-1GEA 392 PLN
APOSOR911812-1G APOSOR911812-5G
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
4-Bromo-N-methyl piperidine
Formuła: C₆H₁₂BrN
MW: 178.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00800245
Numer CAS: 76444-51-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III