Drukuj
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911732-1G OR911732-5G
APOSOR911732-1GEA 218 PLN
APOSOR911732-1G APOSOR911732-5G
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
5-Ethoxy-4-methyloxazole
Formuła: C₆H₉NO₂
MW: 127.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411139
Numer CAS: 5006-20-2