Drukuj
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 1280 PLN
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00504580
Numer CAS: 94800-23-4