Drukuj
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911220-1G OR911220-5G
APOSOR911220-1GEA 836 PLN
APOSOR911220-1G APOSOR911220-5G
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
2-Ethoxy-3-nitrotoluene
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12547885
Numer CAS: 1208074-91-2