Drukuj
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911178-1G OR911178-250MG
APOSOR911178-1GEA 1640 PLN
APOSOR911178-1G APOSOR911178-250MG
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075781
Numer CAS: 72775-83-8