Drukuj
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911128-1G OR911128-5G
APOSOR911128-1GEA 1100 PLN
APOSOR911128-1G APOSOR911128-5G
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.581 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412413
Numer CAS: 87974-49-0