Drukuj
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911119-10G OR911119-1G OR911119-5G
APOSOR911119-10GEA 3770 PLN
APOSOR911119-10G APOSOR911119-1G APOSOR911119-5G
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine
Formuła: C₁₁H₁₁N₃
MW: 185.225 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13412781
Numer CAS: 198711-26-1