Drukuj
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911063-1G OR911063-5G
APOSOR911063-1GEA 836 PLN
APOSOR911063-1G APOSOR911063-5G
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formuła: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195.218 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00499524
Numer CAS: 79371-45-2