Drukuj
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910988-1G OR910988-5G
APOSOR910988-1GEA 1100 PLN
APOSOR910988-1G APOSOR910988-5G
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClN·ClH
MW: 192.086 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11841333
Numer CAS: 856629-37-3