Drukuj
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
OR910887-1G OR910887-5G
APOSOR910887-1GEA 1040 PLN
APOSOR910887-1G APOSOR910887-5G
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid
Formuła: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426471
Numer CAS: 60277-22-7