Drukuj
1-Methyl-6-nitroindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Methyl-6-nitro-1H-indole
OR910612-1G OR910612-5G
APOSOR910612-1GEA 319 PLN
APOSOR910612-1G APOSOR910612-5G
1-Methyl-6-nitroindole 98%
1-Methyl-6-nitroindole
Formuła: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13178347
Numer CAS: 99459-48-0