Drukuj
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910570-1G OR910570-25G OR910570-5G
APOSOR910570-1GEA 566 PLN
APOSOR910570-1G APOSOR910570-25G APOSOR910570-5G
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formuła: C₉H₉N₃O₂
MW: 191.187 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22421518
Numer CAS: 113053-51-3