Drukuj
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910556-1G OR910556-25G OR910556-5G
APOSOR910556-1GEA 725 PLN
APOSOR910556-1G APOSOR910556-25G APOSOR910556-5G
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formuła: C₉H₈N₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13881240
Numer CAS: 1119505-52-0