Drukuj
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbonitrile
OR910554-1G OR910554-5G
APOSOR910554-1GEA 414 PLN
APOSOR910554-1G APOSOR910554-5G
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formuła: C₈H₆N₄
MW: 158.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11054186
Numer CAS: 1065100-55-1