Drukuj
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbonitrile
OR910546-1G OR910546-5G
APOSOR910546-1GEA 305 PLN
APOSOR910546-1G APOSOR910546-5G
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile
Formuła: C₇H₄N₄
MW: 144.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08669484
Numer CAS: 24611-70-9