Drukuj
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 4-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910425-1G OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA 720 PLN
APOSOR910425-1G APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Formuła: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24466467
Numer CAS: 121669-69-0