Drukuj
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910248-1G OR910248-25G OR910248-5G
APOSOR910248-1GEA 725 PLN
APOSOR910248-1G APOSOR910248-25G APOSOR910248-5G
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole
Formuła: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190.242 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19237196
Numer CAS: 1311197-84-8