Drukuj
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910241-1G OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA 1070 PLN
APOSOR910241-1G APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Formuła: C₇H₁₂N₂
MW: 124.184 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08558977
Numer CAS: 725746-81-6