Drukuj
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910238-100MG OR910238-1G OR910238-250MG
APOSOR910238-100MGEA 870 PLN
APOSOR910238-100MG APOSOR910238-1G APOSOR910238-250MG
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
2-Chloro-4-ethylthiazole
Formuła: C₅H₆ClNS
MW: 147.626 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16817473
Numer CAS: 98025-12-8