Drukuj
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 3-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910227-1G OR910227-5G
APOSOR910227-1GEA 501 PLN
APOSOR910227-1G APOSOR910227-5G
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate
Formuła: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21609566
Numer CAS: 186551-70-2