Drukuj
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910204-1G OR910204-5G
APOSOR910204-1GEA 1640 PLN
APOSOR910204-1G APOSOR910204-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.226 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15524608
Numer CAS: 68338-28-3