Drukuj
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-((2-(Trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
OR910093-1G OR910093-250MG OR910093-5G
APOSOR910093-1GEA 545 PLN
APOSOR910093-1G APOSOR910093-250MG APOSOR910093-5G
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole 95%
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole
Formuła: C₉H₁₈N₂OSi
MW: 198.338 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12405511
Numer CAS: 133560-57-3