Drukuj
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Methyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR909717-10G OR909717-1G OR909717-5G
APOSOR909717-10GEA 3770 PLN
APOSOR909717-10G APOSOR909717-1G APOSOR909717-5G
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine 98%
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine
Formuła: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06637391
Numer CAS: 126417-86-5