Drukuj
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 3-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR909709-1G OR909709-5G
APOSOR909709-1GEA 139 PLN
APOSOR909709-1G APOSOR909709-5G
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-3-acetyl-piperidine
Formuła: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.3 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09953372
Numer CAS: 858643-92-2