Drukuj
tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-Butyl N-(2-amino-2-sulphanylideneethyl)carbamate, tert-Butyl (2-amino-2-thioxoethyl)carbamate
OR909672-1G OR909672-5G
APOSOR909672-1GEA 377 PLN
APOSOR909672-1G APOSOR909672-5G
tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate
Formuła: C₇H₁₄N₂O₂S
MW: 190.263 g/mol
Temp. topnienia: 120…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09025922
Numer CAS: 89226-13-1