Drukuj
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909508-1G OR909508-250MG OR909508-5G
APOSOR909508-1GEA 1640 PLN
APOSOR909508-1G APOSOR909508-250MG APOSOR909508-5G
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formuła: C₁₀H₁₃NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11603418
Numer CAS: 1082930-33-3