Drukuj
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
OR909503-1G OR909503-5G
APOSOR909503-1GEA 720 PLN
APOSOR909503-1G APOSOR909503-5G
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
2-Acetamido-5-methylthiazole
Formuła: C₆H₈N₂OS
Temp. topnienia: 230…232 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18801061
Numer CAS: 61996-32-5