Drukuj
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Chlorobenzofuran, 5-Chloro-1-benzofuran
OR909407-1G OR909407-5G
APOSOR909407-1GEA 766 PLN
APOSOR909407-1G APOSOR909407-5G
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
5-Chlorobenzo[b]furan
Formuła: C₈H₅ClO
MW: 152.578 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10699415
Numer CAS: 23145-05-3