Drukuj
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909349-1G OR909349-5G
APOSOR909349-1GEA 1640 PLN
APOSOR909349-1G APOSOR909349-5G
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one
Formuła: C₈H₇ClN₂O
MW: 182.607 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15143569
Numer CAS: 683240-81-5