Drukuj
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(tert-Butyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
OR909327-1G OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA 638 PLN
APOSOR909327-1G APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Formuła: C₉H₁₄N₂O
MW: 166.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16618952
Numer CAS: 1228957-04-7