Drukuj
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909287-1G OR909287-5G
APOSOR909287-1GEA 911 PLN
APOSOR909287-1G APOSOR909287-5G
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formuła: C₆H₁₀N₂·ClH
MW: 146.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18803465
Numer CAS: 1218791-04-8