Drukuj
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909282-1G OR909282-5G
APOSOR909282-1GEA 911 PLN
APOSOR909282-1G APOSOR909282-5G
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
3-Isobutyl-1H-pyrazole
Formuła: C₇H₁₂N₂
MW: 124.184 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08701141
Numer CAS: 98816-40-1