Drukuj
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Dimethoxymethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR908949-250MG OR908949-1G OR908949-5G
APOSOR908949-250MGEA 371 PLN
APOSOR908949-250MG APOSOR908949-1G APOSOR908949-5G
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₄H₂₂BNO₄
MW: 279.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16038216
Numer CAS: 1150632-93-1