Drukuj
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (5-(Methoxycarbonyl)furan-2-yl)boronic acid
OR908408-1G OR908408-250MG
APOSOR908408-1GEA 508 PLN
APOSOR908408-1G APOSOR908408-250MG
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid
Formuła: C₆H₇BO₅
MW: 169.928 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16660203
Numer CAS: 876189-20-7