Drukuj
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 1140 PLN
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Formuła: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188.267 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08729296
Numer CAS: 196200-04-1