Drukuj
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908337-1G OR908337-250MG
APOSOR908337-1GEA 6440 PLN
APOSOR908337-1G APOSOR908337-250MG
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid
Formuła: C₇H₁₃BO₂
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09840294
Numer CAS: 161282-93-5